Få mere at vide
Iridium(IV)oxid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ir 84,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385667
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11385667 1 g
1 options
Artikelnummer. 11385667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043396.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Iridium(IV)oxid anvendes til belægning af anodeelektroder til industriel elektrolyse i forbindelse med andre sjældne oxider. Det bruges også i mikroelektroder til elektrofysiologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12030-49-8
Molekylær formel IrO2
Molekylvægt (g/mol) 224.22
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn metan
SMIL O=[Ir]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium (IV) oxide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 224.2
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 84.5% min
Lugt Odorless
Tæthed 11.7 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium oxide