Få mere at vide
Iridium(IV)oxidpulver, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Iridium(IV)oxid anvendes til belægning af anodeelektroder til industriel elektrolyse i forbindelse med andre sjældne oxider. Det bruges også i mikroelektroder til elektrofysiologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iridium(IV)oxid anvendes til belægning af anodeelektroder til industriel elektrolyse i forbindelse med andre sjældne oxider. Det bruges også i mikroelektroder til elektrofysiologisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium(IV) oxide powder |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 224.2 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 11.7 |