Få mere at vide
Iridium(IV) oxide dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 73% min
Artikelnummer. p-7058631
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11314708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043051.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30980-84-8 | H2IrO3 | 242.23 g/mol
Iridium(IV)oxiddihydrat bruges sammen med andre sjældne oxider i belægningen af anodeelektroder til industriel elektrolyse og i mikroelektroder til elektrofysiologisk forskning. Den bruges også til referenceelektrode, som finder anvendelse inden for forskellige områder biologi, fødevareindustri, nuklear felt, olie- og gasindustri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30980-84-8
Molekylær formel H2IrO3
Molekylvægt (g/mol) 242.23
MDL nummer MFCD00011065
InChI nøgle YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212540
IUPAC navn dioxoiridium;hydrat
SMIL O.O=[Ir]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium (IV) oxide dihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 260.23 (224.20 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 73% min