Få mere at vide
Iridium(IV) oxiddihydrat, Premion™ 99,99% (metalbasis), Ir 73% min
Artikelnummer. 11314708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314708 1 g 1g
11304708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043051.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30980-84-8 | H2IrO3 | 242,23 g/mol
Iridium(IV)oxiddihydrat bruges sammen med andre sjældne oxider i belægningen af anodeelektroder til industriel elektrolyse og i mikroelektroder til elektrofysiologisk forskning. Den bruges også til referenceelektrode, som finder anvendelse inden for forskellige områder biologi, fødevareindustri, nuklear felt, olie- og gasindustri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30980-84-8
Molekylær formel H2IrO3
Molekylvægt (g/mol) 242.23
MDL nummer MFCD00011065
InChI nøgle YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212540
IUPAC navn dioxoiridium;hydrat
SMIL O.O=[Ir]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium (IV) oxide dihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 260,23 (224,20 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 73% min