Få mere at vide
Iridium(IV) iodide, Premion™, 99.95% (metals basis), Ir 27.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051086
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11314028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040424.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Methanolcarbonylering til eddikesyre katalyseres med høje hastigheder ved lave vandkoncentrationer under anvendelse af en iridium/iodidbaseret katalysator. Iridium(IV)-iodidblandinger deltager i undersøgelserne af platinmetalgruppeelektrokemi. Rhodium- og iridium-iodid-katalysatorer fremmer også carbonyleringen af højere alkoholer til lineære eller forgrenede carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-45-6
Molekylær formel I4Ir
Molekylvægt (g/mol) 699.84
MDL nummer MFCD00049960
InChI nøgle UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC navn tetraiodoiridium
SMIL [I].[I].[I].[I].[Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(IV) iodide
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formel vægt 699.82
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 27.0% min.