Få mere at vide
Iridium(IV) iodide, Premion™, 99.95% (metals basis), Ir 27.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314028 1 g 1g
11324028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040424.03
Request Bulk or Custom Format
Methanolcarbonylering til eddikesyre katalyseres med høje hastigheder ved lave vandkoncentrationer under anvendelse af en iridium/iodidbaseret katalysator. Iridium(IV)-iodidblandinger deltager i undersøgelserne af platinmetalgruppeelektrokemi. Rhodium- og iridium-iodid-katalysatorer fremmer også carbonyleringen af højere alkoholer til lineære eller forgrenede carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-45-6
Molekylær formel I4Ir
Molekylvægt (g/mol) 699.84
MDL nummer MFCD00049960
InChI nøgle UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC navn tetraiodoiridium
SMIL [I].[I].[I].[I].[Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(IV) iodide
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formel vægt 699.82
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 27.0% min.