Få mere at vide
Iridium(IV) chloride, 99.95% (metals basis), Ir 56.5 min
Artikelnummer. p-4408127
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
5g
Artikelnummer. 11386568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012184.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-97-5 | Cl4Ir | 334.017 g/mol
Iridium(IV)chlorid bruges i kemisk analyse som test for salpetersyre i nærværelse af salpetersyre, mikroskopi og i pletteringsopløsninger. Det fungerer som en katalysatorprækursor for den stereoselektive reduktion af cyclohexanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-97-5
Molekylær formel Cl4Ir
Molekylvægt (g/mol) 334.017
MDL nummer MFCD00016155
InChI nøgle CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC navn tetrachloriridium
SMIL Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(IV) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Glassy Amorphous Pieces, Powder
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Formel vægt 334.01
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder