Få mere at vide
Iridium(IV)chlorid, 99,95% (metalbasis), Ir 56,5 min
Artikelnummer. 11386568
Skift visning
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386568 0.25 g 0.25g
11376568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012184.01
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-97-5 | Cl4Ir | 334,017 g/mol
Iridium(IV)chlorid bruges i kemisk analyse som test for salpetersyre i nærværelse af salpetersyre, mikroskopi og i pletteringsopløsninger. Det fungerer som en katalysatorprækursor for den stereoselektive reduktion af cyclohexanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-97-5
Molekylær formel Cl4Ir
Molekylvægt (g/mol) 334.017
MDL nummer MFCD00016155
InChI nøgle CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC navn tetrachloriridium
SMIL Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(IV) chloride
Smeltepunkt (nedbrydning)
Fysisk form Glassy Amorphous Pieces, Powder
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og fortyndet saltsyre.
Formel vægt 334.01
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Drak brune til sorte, glasagtige, amorfe stykker/pulver