Få mere at vide
Iridium(IV) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 37.1% min
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium(IV) bromide |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 0.5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 511.84 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Premion |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ir 37.1% min. |
| Vis mere |