Få mere at vide
Iridium(III) chloride trihydrate, 53-56% Ir
Artikelnummer. 10743391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743391 5 g Glasflaske 5g
10216590 1 g Glasflaske 1g
10523294 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-57-8
Molekylær formel Cl3Ir·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 352.6
InChI nøgle LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
IUPAC navn trichloriridium;trihydrat
SMIL O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) chloride trihydrate
Smeltepunkt 763.0°C
Farve Sort til Grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Lineær formel IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Merck Index 14, 5088
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Formel vægt 352.6
Procent renhed 53 to 56% Ir
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.3
Tæthed 5.3000g/mL