Få mere at vide
Iridium(III) chloride trihydrate, 53-56% Ir
Artikelnummer. 10216590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10216590 1 g Glasflaske 1g
10743391 5 g Glasflaske 5g
10523294 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-57-8
Molekylær formel Cl3Ir·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 352.6
InChI nøgle LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
IUPAC navn trichloriridium;trihydrat
SMIL O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) chloride trihydrate
Smeltepunkt 763.0°C
Farve Sort til Grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Lineær formel IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Merck Index 14, 5088
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Formel vægt 352.6
Procent renhed 53 to 56% Ir
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.3
Tæthed 5.3000g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.