Få mere at vide
Iridium(III)chloridhydrat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824757
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11381648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011030.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14996-61-3 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Iridium(III)chloridhydrat bruges til at fremstille andre iridiumforbindelser. Det finder anvendelse som en katalysator til oxidation i nærvær af cerium(IV) og til fremstilling af elektroder. Iridium(III)chlorid bruges til iridium galvanisering, til fremstilling af standard meter bar i Paris og digler. Den bruges til højtemperatur elektriske kontakter, som hærdningsmiddel, i tippenne og kompaslejer og Pt/Ir tændrør. Det bruges til medicinske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer, MMO (blandet metaloxid) titaniumelektrodebelægninger og som udgangsmateriale til heterogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14996-61-3
Molekylær formel Cl3Ir
Molekylvægt (g/mol) 298.57
MDL nummer MFCD00149750
InChI nøgle DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn iridium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) chloride hydrate
Farve Sort
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 298.56 (Anhydrous)