Få mere at vide
Iridium(III)chloridhydrat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381648 1 g 1g
11371648 5 g 5g
11391648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011030.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14996-61-3 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Iridium(III)chloridhydrat bruges til at fremstille andre iridiumforbindelser. Det finder anvendelse som en katalysator til oxidation i nærvær af cerium(IV) og til fremstilling af elektroder. Iridium(III)chlorid bruges til iridium galvanisering, til fremstilling af standard meter bar i Paris og digler. Den bruges til højtemperatur elektriske kontakter, som hærdningsmiddel, i tippenne og kompaslejer og Pt/Ir tændrør. Det bruges til medicinske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer, MMO (blandet metaloxid) titaniumelektrodebelægninger og som udgangsmateriale til heterogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14996-61-3
Molekylær formel Cl3Ir
Molekylvægt (g/mol) 298.57
MDL nummer MFCD00149750
InChI nøgle DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn iridium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) chloride hydrate
Farve Sort
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 298.56 (Anhydrous)