Få mere at vide
Iridium(III)chlorid, vandfrit, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ir 63,9 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408124
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11365647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043380.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.567 g/mol
Iridium (III) chlorid bruges i iridium galvanisering, til fremstilling af standard meter bar af paris og digler. Den bruges til højtemperatur elektriske kontakter, som hærdningsmiddel, i tippenne og kompaslejer og Pt/Ir tændrør. Det bruges til medicinske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer, MMO (blandet metaloxid) titaniumelektrodebelægninger og som udgangsmateriale til heterogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-83-9
Molekylær formel Cl3Ir
Molekylvægt (g/mol) 298.567
MDL nummer MFCD00011063
InChI nøgle DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
IUPAC navn trichloriridium
SMIL Cl[Ir](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) chloride
Smeltepunkt 763°C (decomposition)
Farve Brun til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 298.56
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green to brown powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iridium chloride