Få mere at vide
Iridium(III) chloride, anhydrous, Ir 62% min
Artikelnummer. p-4408125
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11346528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012158.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Iridium (III) chlorid bruges i iridium galvanisering, til fremstilling af standard meter bar af paris og digler. Den bruges til højtemperatur elektriske kontakter, som hærdningsmiddel, i tippenne og kompaslejer og Pt/Ir tændrør. Det bruges til medicinske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer, MMO (blandet metaloxid) titaniumelektrodebelægninger og som udgangsmateriale til heterogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-83-9
Molekylær formel Cl3Ir
Molekylvægt (g/mol) 298.57
MDL nummer MFCD00011063
InChI nøgle DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC navn tetrachloriridium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(IV) chloride
Smeltepunkt 763°C (decomposition)
Farve Sort til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metal basis)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 298.56
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder