Få mere at vide
Iridium(III)chlorid, anhydr, Ir 62% min
Description
Iridium (III) chlorid bruges i iridium galvanisering, til fremstilling af standard meter bar af paris og digler. Den bruges til højtemperatur elektriske kontakter, som hærdningsmiddel, i tippenne og kompaslejer og Pt/Ir tændrør. Det bruges til medicinske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer, MMO (blandet metaloxid) titaniumelektrodebelægninger og som udgangsmateriale til heterogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iridium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 763 °C (dekomponering) |
| Farve | Sort til Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Drak brune til sorte, glasagtige, amorfe stykker/pulver |
| Analyseprocentområde | 99,95 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 298.56 |