Få mere at vide
Iridium(III) bromide hydrate, Ir 35.9% min
Beskrivelse
Iridium(III)bromidhydrat bruges som katalysator i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium(III) bromide hydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (in -3H2O) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | iridium(3+)-hydrattribromid |
| Formel vægt | 431.91 (Anhydrous) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ir 35.9% min. |