Få mere at vide
Iridium(III) 2,4-pentanedionat, Ir 37,5% min
Beskrivelse
Det bruges som et fotoreducerende middel, en forløber til fremstilling af Ir-C tynd film og en katalysator til hydrogenering af svovlholdige forbindelser. Anvendes i forskellige katalysereaktioner i organisk syntese, herunder kulstofnanostrukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 269 °C til 271 °C |
| Farve | Orange-gul |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 0.25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; opløselig i kloroform og benzen; let opløselig i ethanol og methanol. |
| IUPAC navn | iridium(3+)tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat) |
| Formel vægt | 489.53 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ir 37.5% min. |