Få mere at vide
Iridium(III) 2,4-pentanedionat, Ir 37,5% min
Artikelnummer. 11376018
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376018 0.25 g 0.25g
11396018 1 g 1g
11386018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010514.01
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15635-87-7 | C15H21IrO6 | 489,54 g/mol
Det bruges som et fotoreducerende middel, en forløber til fremstilling af Ir-C tynd film og en katalysator til hydrogenering af svovlholdige forbindelser. Anvendes i forskellige katalysereaktioner i organisk syntese, herunder kulstofnanostrukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15635-87-7
Molekylær formel C15H21IrO6
Molekylvægt (g/mol) 489.54
MDL nummer MFCD00015353
InChI nøgle HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Synonym Iridium(III) acetylacetonate
PubChem CID 117590592
SMIL [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 269 °C til 271 °C
Farve Orange-gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; opløselig i kloroform og benzen; let opløselig i ethanol og methanol.
IUPAC navn iridium(3+)tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 489.53
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 37.5% min.