Få mere at vide
Iridiumfolie, 0,25 mm tyk, hård, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11321259
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321259 25 x 25 mm 25mm
11365859 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011427.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Form: ca. 3,5g/25 x 25mm | CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, hård, hærdning: valset
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈3,5g/25x25mm
Analyseprocentområde 99,8% (metalbasis)
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%