Få mere at vide
Iridiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331259
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331259 25 x 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 11331259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011428.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium foil
Navn note 0,05 mm (0,002 tommer) tyk
CAS 7439-88-5
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈0,7g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ir
MDL nummer MFCD00011062
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ir]
IUPAC navn iridium
Molekylvægt (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Procent renhed 99.8%