Få mere at vide
Iridium sort, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium black |
| Farve | Sort |
| Mængde | 500 mg |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.95% |