Få mere at vide
Iridium sort, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11356428
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356428 10 g 10g
11336428 0.5 g 0.5g
11346428 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012071.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Den primære anvendelse af iridium er som hærdningsmiddel i platinlegeringer. Andre anvendelser er til fremstilling af digler og enheder, der kræver høje temperaturer. Osmium/iridium-legeringer bruges til kompaslejer. Iridium er almindeligt anvendt i komplekser som Ir(mppy) 3 og andre komplekser i polymer LED-teknologi for at øge effektiviteten fra 25 % til omkring 100 % på grund af triplethøst. Anvendes i højdosis strålebehandling til behandling af prostata og andre former for kræft. Iridium bruges i spidser af kuglepenne. Iridium bruges som en katalysator til carbonylering af methanol for at skabe eddikesyre. På et tidspunkt blev iridium som en legering med platin brugt til gennemføring af åbninger af tung ammunition og i en fint pulveriseret tilstand (iridium sort) til at male porcelæn sort.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium black
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Opløselig i aqua regia.
Procent renhed 99.8%