Få mere at vide
Iridium sort, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346428
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Artikelnummer. 11346428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012071.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Den primære anvendelse af iridium er som hærdningsmiddel i platinlegeringer. Andre anvendelser er til fremstilling af digler og enheder, der kræver høje temperaturer. Osmium/iridium-legeringer bruges til kompaslejer. Iridium er almindeligt anvendt i komplekser som Ir(mppy) 3 og andre komplekser i polymer LED-teknologi for at øge effektiviteten fra 25 % til omkring 100 % på grund af triplethøst. Anvendes i højdosis strålebehandling til behandling af prostata og andre former for kræft. Iridium bruges i spidser af kuglepenne. Iridium bruges som en katalysator til carbonylering af methanol for at skabe eddikesyre. På et tidspunkt blev iridium som en legering med platin brugt til gennemføring af åbninger af tung ammunition og i en fint pulveriseret tilstand (iridium sort) til at male porcelæn sort.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium black
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia.
Procent renhed 99.8%