Få mere at vide
Iridium sort, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Den primære anvendelse af iridium er som hærdningsmiddel i platinlegeringer. Andre anvendelser er til fremstilling af digler og enheder, der kræver høje temperaturer. Osmium/iridium-legeringer bruges til kompaslejer. Iridium er almindeligt anvendt i komplekser som Ir(mppy) 3 og andre komplekser i polymer LED-teknologi for at øge effektiviteten fra 25 % til omkring 100 % på grund af triplethøst. Anvendes i højdosis strålebehandling til behandling af prostata og andre former for kræft. Iridium bruges i spidser af kuglepenne. Iridium bruges som en katalysator til carbonylering af methanol for at skabe eddikesyre. På et tidspunkt blev iridium som en legering med platin brugt til gennemføring af åbninger af tung ammunition og i en fint pulveriseret tilstand (iridium sort) til at male porcelæn sort.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium black |
| Mængde | 0.5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in aqua regia. |
| Procent renhed | 99.8% |
Sikkerhed og håndtering
- Iridium black
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Iridium