Få mere at vide
Iridium, AAS standardopløsning, Specpure™ Ir 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319169
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11319169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088072.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011062
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium, AAS standard solution
Navn note Ir 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration IrCl3 in 20% HCl
FN nummer UN1789
Mængde 100 mL
Grad Specpure