Få mere at vide
Iridium, 99,9%, (sporstofbasis), pulver
Artikelnummer. 10713534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713534 10 g Glasflaske 10g
10614712 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198090100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Farve Grå
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.9%
Form Amorft pulver
Fieser 02,228; 09,257
Merck Index 15, 5129
Formel vægt 192.2
Grad Spormetalbasis
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium, powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.