Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium |
| Farve | Grå |
| Mængde | 500 mg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Form | Amorphous Powder |
| Fieser | 02,228; 09,257 |
| Merck Index | 15, 5129 |
| Formel vægt | 192.2 |
| Grad | Spormetalbasis |
Sikkerhed og håndtering
- Iridium, powder
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.