Få mere at vide
Iridium, 1% på aktivt kulpulver, reduceret, nominelt 50% vandvåd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050447
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11460141
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038330.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dens principielle anvendelse er som hærdningsmiddel til platin, selvom det ofte findes i digler og andre højtemperaturanordninger. Anvendes til behandling af prostata og andre kræftformer ved højdosis strålebehandling, Anvendes til fremstilling af digler, specielle beholdere og andre apparater, der er modstandsdygtige over for intens varme, Legeret med platin til at lave kraftige elektriske kontakter, såsom højtydende teknisk avancerede tændrør til brug i bil- og luftfartsindustrien, som en katalysator til fremstilling af eddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Navn note 1% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.