Få mere at vide
Iridium, 1% på aktivt kul-pulver, reduceret, nominelt 50% vandvådt
Artikelnummer. 11460141
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460141 5 g 5g
11394447 25 g 25g
11384447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460141 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038330.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Dens principielle anvendelse er som hærdningsmiddel til platin, selvom det ofte findes i digler og andre højtemperaturanordninger. Anvendes til behandling af prostata og andre kræftformer ved højdosis strålebehandling, Anvendes til fremstilling af digler, specielle beholdere og andre apparater, der er modstandsdygtige over for intens varme, Legeret med platin til at lave kraftige elektriske kontakter, såsom højtydende teknisk avancerede tændrør til brug i bil- og luftfartsindustrien, som en katalysator til fremstilling af eddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Navn note 1% på aktivt kul-pulver, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.