Få mere at vide
Irgarol 1051 100 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318866
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318866 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318866 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14374000CY100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Irgarol 1051
CAS 28159-98-0
Analyt- eller komponentnavne Irgarol 1051
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H19 N5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMIL CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC navn 4-N-tert-butyl-2-N-cyclopropyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 253.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 253,1361 g/mol
Show More Show Less
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.