Få mere at vide
Irganox 1310, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328185
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328185 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30328185 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14373970
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
CAS 20170-32-5
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C17H26O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid
SMIL CC(C)(C(C=C(CCC(O)=O)C=C1C(C)(C)C)=C1O)C
Molekylvægt (g/mol) 278.39