Få mere at vide
Irganox 1141 (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irganox 1141 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(3)23-19-20(2)18-22(4)24(23)25/h18-19,21,25H,5-17H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 346.3236 |