missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Irgacure 127, TRC

Artikelnummer. 30407776
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30407776 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7641552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane
CAS 474510-57-1
Molekylær formel C21 H24 O4
Mængde 2.5 g
Synonym 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone], 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane, Irgacure 127
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20(2,24)18(22)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(23)21(3,4)25/h5-12,24-25H,13H2,1-4H3
SMIL CC(C)(O)C(=O)c1ccc(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)O)cc1
IUPAC navn 2-hydroxy-1-[4-[[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]methyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 340.413
Formel vægt 340.167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.