missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
IRF7 Polyclonal antibody specifically detects IRF7 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IRF7 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 680 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | interferon regulatory factor 7, interferon regulatory factor-7H, IRF-7, IRF7A, IRF-7H |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human IRF7 (NP_001563.2).,, Sequence:, KDLSEADARIFKAWAVARGRWPPSSRGGGPPPEAETAERAGWKTNFRCALRSTRRFVMLRDNSGDPADPHKVYALSRELCWREGPGTDQTEAEAPAAVPPP |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?