Få mere at vide
Abnova™ IRF4/CEN6p FISH sonde
Artikelnummer. 16083285
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16083285
Brand: Abnova™ FG0183.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Format Rør
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Gen-id (Entrez) 3662
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mængde 200μ L
Form Væske