missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress IRBP (1-20), human

Artikelnummer. 16463019
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463019 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463019 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1587

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress IRBP (1-20), human contains a major epitope for the H-2b haplotype. IRBP (1-20), human induces experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) in H-2b mice.

Tekniske data

Renhed 98.14%
CAS 298202-25-2
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 2194.59 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (45.57 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.