Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Irbesartan
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18715318
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18715318 50 mg
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18715318 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5798/50
Fyld lageret op og spar denne sommer
Brug rabatkode 27950
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent AT1 antagonist
Irbesartan is a potent angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonist (IC50 = 1.3 nM). Displays antihypertensive activity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 138402-11-6
Mængde 50 mg
Mål Angiotensin AT1 Receptor Antagonists
Molekylær formel C25H28N6O
Formel vægt 428.53
Renhed >98%