Få mere at vide
Irbesartan N-Beta-D-2,3,4-Tri-O-acetyl-glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irbesartan N-beta-D-2,3,4-Tri-O-acetyl-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 224170-69-8 |
| Molekylær formel | C38H44N6O10 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-[5-[4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazol-2-yl]-1-deoxy-beta-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C38H44N6O10/c1-6-7-14-29-39-38(19-10-11-20-38)37(49)43(29)21-25-15-17-26(18-16-25)27-12-8-9-13-28(27)34-40-42-44(41-34)35-32(53-24(4)47)30(51-22(2)45)31(52-23(3)46)33(54-35)36(48)50-5/h8-9,12-13,15-18,30-33,35H,6-7,10-11,14,19-21H2,1-5H3/t30-,31-,32+,33-,35+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]6OC(=O)C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[5-[2-[4-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]phenyl]phenyl]tetrazol-2-yl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 744.79 |
| Formel vægt | 744.3119 |