Få mere at vide
Irbesartan, Mikromol™
Artikelnummer. 18064020
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18064020 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18064020 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Irbesartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irbesartan
CAS 138402-11-6
Analyt- eller komponentnavne Irbesartan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H28 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
SMIL CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC navn 2-butyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Molekylvægt (g/mol) 428.53
Mængde 250 mg
Formel vægt 428,2325 g/mol