missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Irbesartan-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irbesartan-d6 |
| CAS | 2375621-21-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 D6 H22 N6 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Irbesartan D6 (Benzyl D6), Irbesartan-d6, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl-2,3,5,6-d4]methyl-d2]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4]-4-yl]methyl-d2]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)/i11D,12D,13D,14D,17D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1c2ccccc2c3nnn[nH]3)C([2H])([2H])N4C(=NC5(CCCC5)C4=O)CCCC |
| IUPAC navn | 2-butyl-3-[dideuterio-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.5664 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?