Få mere at vide
Irbesartan-d4, TRC
Artikelnummer. 30395737
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30395737 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30395737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI75100410MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25H24D4N6O
Mængde 10 mg
Synonym Irbesartan D4 (Benzyl D4), Irbesartan-d4, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl-2,3,5,6-d4]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)/i11D,12D,13D,14D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1CN2C(=NC3(CCCC3)C2=O)CCCC)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Procent renhed >95