Få mere at vide
Irbesartan-d4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402089
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16402089 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16402089 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0202S
MedChemExpress Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C25H24D4N6O
Farve White
Synonym SR-47436-d4 BMS-186295-d4
SMIL O=C1N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=NC15CCCC5
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Mængde 1 mg
Formel vægt 432.55
Procent renhed 99.46%