Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan
Artikelnummer. 16544314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544314 1 g
16554314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544314 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465250010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 138402-11-6 | C25H28N6O | 428,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138402-11-6
Molekylær formel C25H28N6O
Molekylvægt (g/mol) 428.54
InChI nøgle YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-butyl-3-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on
SMIL CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irbesartan
Smeltepunkt 180.0°C to 182.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formel vægt 428.53