Få mere at vide
R&D Systems™ Irbesartan
Beskrivelse
Irbesartan is a potent angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonist (IC50 = 1.3 nM). Displays antihypertensive activity. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 138402-11-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Angiotensin AT1 Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C25H28N6O |
| Formel vægt | 428.53 |
| Renhed | >98% |