Få mere at vide
IRAK4-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496367 5 mg
16473638 10 mg
16462806 25 mg
16434726 100 mg
16410037 50 mg
16400949 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16496367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101922
MedChemExpress IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.
IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IRAK4-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1820787-94-7
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H23N5O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (42.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC2=C(N=CN=C2N[C@@H]3CC[C@@H](N4CCOCC4)CC3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 337.42
Formel vægt 337.42
Procent renhed 99.0%