missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
Beskrivelse
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide |
| CAS | 509093-47-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C20H21N5O4 |
| Formel vægt | 395.41 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?