Få mere at vide
IRAK inhibitor 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468307 5 mg
16415618 10 mg
16401787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13276
MedChemExpress IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IRAK inhibitor 2
CAS 928333-30-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N4O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.23 mM)
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C3C=CC(NCC4=CC=CO4)=NN32
Molekylvægt (g/mol) 306.32
Formel vægt 306.32
Procent renhed 98.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation