Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IR-125, laserkvalitet
Artikelnummer. 10321541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10321541 100 mg Glasflaske 100mg
10331541 500 mg Glasflaske 500mg
10503524 2 g Glasflaske 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321541 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 412541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3599-32-4
Molekylær formel C43H47N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 774.967
MDL nummer MFCD00013078
InChI nøgle MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC navn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimethylbenzo[e]indolan-3-yl]butat
SMIL CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IR-125
Smeltepunkt 235.0°C
Merck Index 15, 5002
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 784nm (in methanol)
Formel vægt 774.97
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Emballage Glasflaske
Farve Brun til Grøn
Mængde 100 mg
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IR-125
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.