Få mere at vide
Unity Lab Services™ IQOQ Single Unit CO2 Inkubatorer 3. part
Artikelnummer. 30286564
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CO2-inkubatorer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30286564 CO2-inkubatorer
1 options
Artikelnummer. 30286564 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQCO2MVS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Installation og operationel kvalificeringsservice af CO2-inkubatorudstyr, der ikke er fremstillet af Thermo Fisher Scientific. Sikrer udstyr, der opfylder specifikationerne og fungerer korrekt, vigtige tests som dør på klem og temperatur.
  • Installation og operationel kvalificeringsservice af CO2-inkubatorudstyr fremstillet af tredjepart.
  • Denne service vil bekræfte, at udstyret fungerer efter definerede specifikationer.
  • Operationel kvalifikation omfatter en test af temperaturfordelingen med 9 punkter i arbejdsvolumen.
  • Servicen inkluderer en test af temperaturfordelingen ved ét temperaturindstillingspunkt.
  • BEMÆRK! For at understøtte Memmert produkter skal valideringsprodukter bestilles separat under varekode 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CO2-inkubatorer
Produkttype IQ/OQ-tjeneste